4-Chloranilin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0112-25G C0112-500G
TCIAC0112-25GEA 132 DKK
TCIAC0112-25G TCIAC0112-500G
4-Chloranilin ≥99.0% (by GC)
4-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 69…71 °C
Massefylde: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007835
CAS-nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN nummer: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64db6904619cb3b029dc20bc7c4747c26a9e0305&vid=b91f0ed330fd3dee583aeccf7034eaea716fb570&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency