3-Chloranilin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0110-25ML C0110-500ML
TCIAC0110-25MLEA 132 DKK
TCIAC0110-25ML TCIAC0110-500ML
3-Chloranilin ≥99.0% (by GC)
3-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 230°C
Smeltepunkt: –10°C
Massefylde: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 118°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007765
CAS-nummer: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN nummer: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e62291c23d97e1a37887aefec36759f402acfb9c&vid=062dde078833da276838fbdd94b0db5baa8b2720&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %