3,5-Dichloranilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0325-25G D0325-500G D0325-100G
TCIAD0325-25GEA 378 DKK
TCIAD0325-25G TCIAD0325-500G TCIAD0325-100G
3,5-Dichloranilin ≥98.0% (by GC)
3,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molekylvægt: 162.02 g/mol
Kogepunkt: 260°C
Smeltepunkt: 51
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007774
CAS-nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN nummer: 3442
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e3ebff94a4c64e0fd999471d7d7960d27121bcc&vid=b4f0c6b860b18c175f81b3d0efaf72f79e9a64f0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C