2-Chloranilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0111-25ML C0111-500ML
TCIAC0111-25MLEA 132 DKK
TCIAC0111-25ML TCIAC0111-500ML
2-Chloranilin ≥98.0% (by GC)
2-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Kogepunkt: 209°C
Smeltepunkt: –2°C
Massefylde: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 104°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007656
CAS-nummer: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN nummer: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f3039919a17e79c9aefda8183331cd4f346d3cd&vid=7ae9992ad1b57be7f65dd96ae53cccc7023078f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %