2-Chlor-1-Fluor-4-nitrobenzen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-4-fluoronitrobenzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
C1041-25G C1041-250G
TCIAC1041-25GEA 132 DKK
TCIAC1041-25G TCIAC1041-250G
2-Chlor-1-Fluor-4-nitrobenzen ≥95.0% (by GC)
2-Chlor-1-Fluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molekylvægt: 175.55 g/mol
Kogepunkt: 105°C
Smeltepunkt: 41.5
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007206
CAS-nummer: 350-30-1
EINECS: 206-499-3
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=424ca5a246e2d05b8492df20d0e456d9579369e2&vid=b55d8d84263d0f79de7323887295e55803816c14&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency