4-Chlor-2-Fluoranilin 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
C1169-10G
C1169-25G
TCIAC1169-10GEA
230
DKK
TCIAC1169-10G
TCIAC1169-25G
4-Chlor-2-Fluoranilin 98,0 GC, T
4-Chlor-2-Fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Molekylvægt: 145.56 g/mol Kogepunkt: 92°C Flammepunkt: 99°C |
MDL Number:
MFCD00010625 CAS-nummer: 57946-56-2 EINECS: 261-034-1 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |