3-Chlor-4-fluoranilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1024-25G C1024-500G
TCIAC1024-25GEA 132 DKK
TCIAC1024-25G TCIAC1024-500G
3-Chlor-4-fluoranilin ≥98.0% (by GC)
3-Chlor-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 230
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007767
CAS-nummer: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c61a94e44032ef9ca544fa3c698eb448348243e5&vid=bbb57b5589a626db8f280b27ecc414dc2acbd209&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C