3-Chlor-2-Fluoranilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1659-25G C1659-5G
TCIAC1659-25GEA 517 DKK
TCIAC1659-25G TCIAC1659-5G
3-Chlor-2-Fluoranilin ≥98.0% (by GC)
3-Chlor-2-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Kogepunkt: 99°C
MDL Number: MFCD00069415
CAS-nummer: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84b9373578badd275e711a99850af6d915108e36&vid=fb1538a61ed060fc2f650f459cc453695dcbcee1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %