2-Chlor-6-fluorbenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C1002-25G C1002-5G
TCIAC1002-25GEA 394 DKK
TCIAC1002-25G TCIAC1002-5G
2-Chlor-6-fluorbenzonitril ≥98.0% (by GC)
2-Chlor-6-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Kogepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 58…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001780
CAS-nummer: 668-45-1
EINECS: 211-571-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a20e30a9198a9b15e4fd0994cdb790c5240801&vid=9da1ddc6e6cc696e20586b7b49c97c295b8489f9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C