3-Chlor-4-fluorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1498-25G C1498-5G
TCIAC1498-25GEA 1010 DKK
TCIAC1498-25G TCIAC1498-5G
3-Chlor-4-fluorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 66 °C (2 -rr)
Smeltepunkt: 44…46 °C
MDL Number: MFCD00011735
CAS-nummer: 34328-61-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0fe1cb982861f61c3abf6c1c98f533d16ea488b&vid=ca44732308e7fd34bae4516d39a7cc3231a897e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 22.0 to 25.0 deg-C