5-Chlor-1,3-difluorbenzen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-3,5-difluorobenzene
C2514-25G C2514-5G
TCIAC2514-25GEA 1150 DKK
TCIAC2514-25G TCIAC2514-5G
5-Chlor-1,3-difluorbenzen ≥97.0% (by GC)
5-Chlor-1,3-difluorbenzen
Formel: C₆H₃ClF₂
Molekylvægt: 148.54 g/mol
Kogepunkt: 116°C
Flammepunkt: 29°C
MDL Number: MFCD00041518
CAS-nummer: 1435-43-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c433bd057f874eda5e54289d1fbc1496417fd71&vid=40bc21b5fb89b98dc2945b47cc9d84da0a3c2a1c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %