1,4-Dichlor-2-fluorbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,5-Dichlorofluorobenzene
D2513-25G D2513-5G
TCIAD2513-25GEA 1130 DKK
TCIAD2513-25G TCIAD2513-5G
1,4-Dichlor-2-fluorbenzen ≥98.0% (by GC)
1,4-Dichlor-2-fluorbenzen
Formel: C₆H₃Cl₂F
Kogepunkt: 168°C
Smeltepunkt: 4 °C
Massefylde: 1,383 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00060656
CAS-nummer: 348-59-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a658bfa54706f55d9d56f6fa5ec7ea48f1107c&vid=08d6f3b85ec3a3982698fc57a28fae14636f4c9c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %