3-Chlorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C0124-25G C0124-500G C0124-100G
TCIAC0124-25GEA 132 DKK
TCIAC0124-25G TCIAC0124-500G TCIAC0124-100G
3-Chlorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
3-Chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO
Kogepunkt: 214°C
Smeltepunkt: 17…18 °C
Massefylde: 1,241 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 88°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003350
CAS-nummer: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05f5be99a15f4f563e72257b0f838cc1f3a68a05&vid=125fbb7bf2db3e2e9af6ae0cd24919d4e2f1044b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %