1,4-Dichlorbenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: p-Dichlorbenzen
D0687-25G D0687-500G
TCIAD0687-25GEA 132 DKK
TCIAD0687-25G TCIAD0687-500G
1,4-Dichlorbenzen ≥99.0% (by GC)
1,4-Dichlorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
Molekylvægt: 147 g/mol
Kogepunkt: 173.4
Flammepunkt: 65
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000604
CAS-nummer: 106-46-7
EINECS: 203-400-5
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,03057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1d32210e3174a3458f1bcba6fa72c808b7aaad1&vid=3e3272ffbad58c328b6a31462ae9562c47a41470&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency