1,3-Dichlorbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0333-25G D0333-500G
TCIAD0333-25GEA 132 DKK
TCIAD0333-25G TCIAD0333-500G
1,3-Dichlorbenzen ≥98.0% (by GC)
1,3-Dichlorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
Kogepunkt: 172°C
Smeltepunkt: –25°C
Massefylde: 1,2884 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 62°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000573
CAS-nummer: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03055
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=020f37232391574bedb70d4e338868ec0057ed73&vid=e13491800b3afd2a8860e41f5653539367f9339f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %