1,2-Dichlorbenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1116-25ML D1116-500ML
TCIAD1116-25MLEA 156 DKK
TCIAD1116-25ML TCIAD1116-500ML
1,2-Dichlorbenzen ≥99.0% (by GC)
1,2-Dichlorbenzen
Formel: C₆H₄Cl₂
Kogepunkt: 180°C
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 1,309 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 69°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000535
CAS-nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN nummer: 1591
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13702c0d44de2555a3c9e4a3e3e3d7a3f5b51bc&vid=f72255d05a87cccc376fd0c84dc4b64addc8fcf3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %