5-Amino-2-hydroxybenzoesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
A0317-25G A0317-500G
TCIAA0317-25GEA 189 DKK
TCIAA0317-25G TCIAA0317-500G
5-Amino-2-hydroxybenzoesyre ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Amino-2-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₇NO₃
Kogepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 265°C
Massefylde: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007877
CAS-nummer: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 14,05904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f9e57369c6da5875e497e137bdad15e670b7780&vid=c336975d3dc3845ce94088199db9aa013df94958&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl almost transparency