4-Aminobenzoesyre ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
A0269-25G A0269-500G A0269-100G
TCIAA0269-25GEA 140 DKK
TCIAA0269-25G TCIAA0269-500G TCIAA0269-100G
4-Aminobenzoesyre ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Aminobenzoesyre
Formel: C₇H₇NO₂
Kogepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 188 °C
Massefylde: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007894
CAS-nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 14,00423
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cc8a7b6154d462d55ab70931f1ffe0d6fa434a6&vid=db359afc5d03903b535b9b12d4d41156dcc600d2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency