Ethylbenzoat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0069-25ML B0069-500ML
TCIAB0069-25MLEA 140 DKK
TCIAB0069-25ML TCIAB0069-500ML
Ethylbenzoat ≥99.0% (by GC)
Ethylbenzoat
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 212°C
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 99°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009109
CAS-nummer: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 14,03766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce1bb5d78ec9bf43dd97ce12a1d12eb8075013b&vid=f885ecd8777857a1617e550c3848d6182417ae9b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.2