Isoamylbenzoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
B0071-25G B0071-500G
TCIAB0071-25GEA 132 DKK
TCIAB0071-25G TCIAB0071-500G
Isoamylbenzoat ≥98.0% (by GC)
Isoamylbenzoat
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Molekylvægt: 192.26 g/mol
Kogepunkt: 262°C
Flammepunkt: 129°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026515
CAS-nummer: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Merck Index: 14,05113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13cc0c02c3f0ed6221cbfc50ebac6f5fe675e41&vid=b98ef0064a2f8d11023f483159c4ce7a5c44b317&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %