4-Methoxybenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
A0493-25G A0493-5G
TCIAA0493-25GEA 1220 DKK
TCIAA0493-25G TCIAA0493-5G
4-Methoxybenzonitril ≥98.0% (by GC)
4-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Kogepunkt: 137°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001818
CAS-nummer: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ce84fdf1788a028d474eb74f653aa105329cdc&vid=22ce84fdf1788a028d474eb74f653aa105329cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency