3-Methoxybenzonitril ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M1291-25G M1291-5G
TCIAM1291-25GEA 591 DKK
TCIAM1291-25G TCIAM1291-5G
3-Methoxybenzonitril ≥95.0% (by GC)
3-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133.15 g/mol
Kogepunkt: 140°C
Smeltepunkt: 23
MDL Number: MFCD00001801
CAS-nummer: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324ef8f3f6c0ce6254e5a4976507d1265058c423&vid=a30288feb86edc11a7e8e6930b7ec89320b4b4b9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %