2-Methoxybenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
M1280-25G M1280-5G
TCIAM1280-25GEA 772 DKK
TCIAM1280-25G TCIAM1280-5G
2-Methoxybenzonitril ≥98.0% (by GC)
2-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Kogepunkt: 256°C
Massefylde: 1,095 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00001783
CAS-nummer: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f1ee7cb38019f9daee649a30822f41612125424&vid=3f1ee7cb38019f9daee649a30822f41612125424&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %