4-Nitrobenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
N0172-25G N0172-250G
TCIAN0172-25GEA 353 DKK
TCIAN0172-25G TCIAN0172-250G
4-Nitrobenzonitril ≥98.0% (by GC)
4-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Smeltepunkt: 145…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007279
CAS-nummer: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95cdae93ed7ef073b5f8458372764a2001cc439f&vid=df38d507067f0c104be91a49851deb286c0931ac&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency