4-Hydroxybenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0198-25G H0198-500G H0198-100G
TCIAH0198-25GEA 148 DKK
TCIAH0198-25G TCIAH0198-500G TCIAH0198-100G
4-Hydroxybenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
4-Hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₂
Kogepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 116 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006939
CAS-nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 14,04811
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9db03c9466f34fa7d53422acb97dd8475a3245&vid=c7656203f09518b5537188ef468b1c75b8cdec60&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C