2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0881-25G H0881-5G
TCIAH0881-25GEA 1480 DKK
TCIAH0881-25G TCIAH0881-5G
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyd ≥96.0% (by GC)
5-Methoxysalicylaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 248°C
Smeltepunkt: 51…52 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003332
CAS-nummer: 672-13-9
EINECS: 211-589-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8609b4dd7c5f884f12d8393e8632844181e46ca&vid=feb74e6213abe502ecd000bc64d6cda8a861b5d1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 96.0 %