4-tert-Butoxybenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B3312-25G B3312-5G
TCIAB3312-25GEA 1150 DKK
TCIAB3312-25G TCIAB3312-5G
4-tert-Butoxybenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butoxybenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Flammepunkt: 104°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040800
CAS-nummer: 57699-45-3
EINECS: 260-909-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1779a4d8f9fffbb8ca8995abd1806db7fe00a190&vid=1779a4d8f9fffbb8ca8995abd1806db7fe00a190&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %