4-(Dimethylamino)benzaldehyd ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1495-25G D1495-500G D1495-100G
TCIAD1495-25GEA 312 DKK
TCIAD1495-25G TCIAD1495-500G TCIAD1495-100G
4-(Dimethylamino)benzaldehyd ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Kogepunkt: 176-177 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 72 °C
Massefylde: 1,0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flammepunkt: ≥ 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003381
CAS-nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 14,03230
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06d953b0bd381445a4980462803f94672b2f0312&vid=2bc2e6af2842f63c07e8d37abda1bed1204f6935&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C