2-Bromphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0630-25G B0630-500G B0630-100G
TCIAB0630-25GEA 378 DKK
TCIAB0630-25G TCIAB0630-500G TCIAB0630-100G
2-Bromphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Kogepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 42°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002146
CAS-nummer: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4313603ad2496fd91933a5345fafa66bb64b9976&vid=0832ed3e89c6ac231457a897e9e9e91fd29e9da2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %