4-Bromanisol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B0547-500G
B0547-25G
B0547-100G
TCIAB0547-500GEA
501
DKK
TCIAB0547-500G
TCIAB0547-25G
TCIAB0547-100G
4-Bromanisol ≥97.0% (by GC)
4-Bromanisol
Formel:
C₇H₇BrO Kogepunkt: 215°C Smeltepunkt: 10 °C Massefylde: 1,457 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 94°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000097 CAS-nummer: 104-92-7 EINECS: 203-252-1 Merck Index: 14,01428 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |