4-Bromanisol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B0547-500G B0547-25G B0547-100G
TCIAB0547-500GEA 501 DKK
TCIAB0547-500G TCIAB0547-25G TCIAB0547-100G
4-Bromanisol ≥97.0% (by GC)
4-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Kogepunkt: 215°C
Smeltepunkt: 10 °C
Massefylde: 1,457 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 94°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000097
CAS-nummer: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859125b799f9f3e651e9034406cca25a7e66b0e3&vid=d8869bf90f325b7c5cd0164e9799fb17f86d2306&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %