3-Bromanisol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B0545-250G B0545-25G
TCIAB0545-250GEA 755 DKK
TCIAB0545-250G TCIAB0545-25G
3-Bromanisol ≥98.0% (by GC)
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Kogepunkt: 211°C
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 98°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000081
CAS-nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951772af1827ce40be603e77eeb9c83cc45c0d5d&vid=48c19e36e38b634ed096f5c57640dde3a7e71200&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %