2-Bromanisol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B0546-25G B0546-500G B0546-100G
TCIAB0546-25GEA 189 DKK
TCIAB0546-25G TCIAB0546-500G TCIAB0546-100G
2-Bromanisol ≥98.0% (by GC)
2-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Kogepunkt: 223°C
Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 101°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000064
CAS-nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e55ad6895d643e250d453e3bdb566cb8caefb05&vid=8f33f6dc59ba9f4c8b864875559c180da64e32b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %