4-Brom-3-nitroanisol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-methoxy-2-nitrobenzene
B3420-25G B3420-5G
TCIAB3420-25GEA 879 DKK
TCIAB3420-25G TCIAB3420-5G
4-Brom-3-nitroanisol ≥96.0% (by GC)
4-Brom-3-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molekylvægt: 232.03 g/mol
Kogepunkt: 154°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051511
CAS-nummer: 5344-78-5
EINECS: 226-290-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=813eb2ee2930e5a8c5920ba887fbb82dd8769c10&vid=362b1402796bfc3241f8dcc2803a2570c4f333f7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %