1-Brom-4-nitrobenzen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromonitrobenzene
B0624-25G B0624-250G
TCIAB0624-25GEA 370 DKK
TCIAB0624-25G TCIAB0624-250G
1-Brom-4-nitrobenzen ≥99.0% (by GC)
1-Brom-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molekylvægt: 202.01 g/mol
Kogepunkt: 255
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007280
CAS-nummer: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN nummer: 3459
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ebd1d07cef981b215dcdad467fb333d432be44f&vid=6ad92b0bf05f245ffa74e3b382fd6c31ec3e235a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency