1-Brom-3-nitrobenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0623-25G B0623-500G B0623-100G
TCIAB0623-25GEA 230 DKK
TCIAB0623-25G TCIAB0623-500G TCIAB0623-100G
1-Brom-3-nitrobenzen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-3-nitrobenzen
Formel: C₆H₄BrNO₂
Kogepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48…51 °C
Massefylde: 1,969 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024298
CAS-nummer: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN nummer: 3459
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=320c2c581091557816958aa75c919c6c927d9b37&vid=08edfe04c1f66820286b281e268a7d3e5d3e655b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency