2-Bromanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0541-25G B0541-250G
TCIAB0541-25GEA 238 DKK
TCIAB0541-25G TCIAB0541-250G
2-Bromanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Kogepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 27…31 °C
Massefylde: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: ≥ 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007632
CAS-nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2501016c67dcd17f771dc5f346f4abce627d16cb&vid=47c6bdc21f5690f0ad625f5d6f106cb50f054429&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %