2,5-Dibromanilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D1989-25G
D1989-5G
TCIAD1989-25GEA
747
DKK
TCIAD1989-25G
TCIAD1989-5G
2,5-Dibromanilin ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromanilin
Formel:
C₆H₅Br₂N Kogepunkt: 281 °C (1013 hPa) |
MDL Number:
MFCD00007636 CAS-nummer: 3638-73-1 EINECS: 222-865-5 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |