2,4-Dibromanilin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1153-10G D1153-25G
TCIAD1153-10GEA 247 DKK
TCIAD1153-10G TCIAD1153-25G
2,4-Dibromanilin ≥98.0% (by GC)
2,4-Dibromanilin
Formel: C₆H₅Br₂N
Kogepunkt: 156°C
Smeltepunkt: 80…82 °C
Massefylde: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007633
CAS-nummer: 615-57-6
EINECS: 210-434-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31824ce5012d5154f049cdae5779997716ec4139&vid=2fd3e5bc1819cded3b48807d487fa0e7645180e5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C