4-Brom-2-Fluorphenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1835-25G B1835-5G
TCIAB1835-25GEA 624 DKK
TCIAB1835-25G TCIAB1835-5G
4-Brom-2-Fluorphenol ≥98.0% (by GC)
4-Brom-2-Fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Kogepunkt: 90°C
Massefylde: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 98°C
MDL Number: MFCD00011722
CAS-nummer: 2105-94-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20cca63aac6a0b4c9949ae88fa722aba5cbf9e59&vid=2a5dbc2867be2cb269b319865d45ef7ea711b051&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %