1-Brom-4-fluorbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromofluorobenzene
B0884-25G B0884-500G B0884-100G
TCIAB0884-25GEA 132 DKK
TCIAB0884-25G TCIAB0884-500G TCIAB0884-100G
1-Brom-4-fluorbenzen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-4-fluorbenzen
Formel: C₆H₄BrF
Molekylvægt: 175 g/mol
Kogepunkt: 153°C
Smeltepunkt: -16
Flammepunkt: 56°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000342
CAS-nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad158a0c71fcce037778e0fc07b80269fca7f3dc&vid=356084e488e068614277e8479a4f10a91137875e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %