4-Fluorphenylmethylsulfon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
F0651-25G F0651-5G
TCIAF0651-25GEA 1510 DKK
TCIAF0651-25G TCIAF0651-5G
4-Fluorphenylmethylsulfon ≥98.0% (by GC)
4-Fluorphenylmethylsulfon
Formel: C₇H₇FO₂S
MDL Number: MFCD00039753
CAS-nummer: 455-15-2
EINECS: 207-237-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7a573f176f8b0675a59033ce9bc23af7a8352c&vid=fb7a573f176f8b0675a59033ce9bc23af7a8352c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C