4-Brom-1,2-difluorbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Brom-3,4-difluorbenzen
B1523-25G
B1523-250G
TCIAB1523-25GEA
296
DKK
TCIAB1523-25G
TCIAB1523-250G
4-Brom-1,2-difluorbenzen ≥98.0% (by GC)
4-Brom-1,2-difluorbenzen
Formel:
C₆H₃BrF₂ Molekylvægt: 192.99 g/mol Kogepunkt: 151°C Smeltepunkt: -4 Massefylde: 1.7 Flammepunkt: 33°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000304 CAS-nummer: 348-61-8 EINECS: 206-481-5 UN nummer: 1993 ADR: 3 III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |