1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
5-Brom-1,2,3-trifluorbenzen
B1765-25G
B1765-5G
TCIAB1765-25GEA
1010
DKK
TCIAB1765-25G
TCIAB1765-5G
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen
Formel:
C₆H₂BrF₃ Kogepunkt: 43°C Smeltepunkt: –20 °C Massefylde: 1,767 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 45°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00070738 CAS-nummer: 138526-69-9 EINECS: 418-480-9 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |