1-Brom-2,4-difluorbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Difluorobromobenzene
D1909-25G D1909-500G
TCIAD1909-25GEA 255 DKK
TCIAD1909-25G TCIAD1909-500G
1-Brom-2,4-difluorbenzen ≥98.0% (by GC)
1-Brom-2,4-difluorbenzen
Formel: C₆H₃BrF₂
Kogepunkt: 146°C
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 51°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000330
CAS-nummer: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5754b3483b84eff93aaec847daa6a3ee626b1cd&vid=e81553b3f20ba54cad61c27483c2ff4f0bea4631&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %