1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,5,6-Tetrafluorobromobenzene, 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
B1706-25G B1706-5G
TCIAB1706-25GEA 2630 DKK
TCIAB1706-25G TCIAB1706-5G
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen ≥97.0% (by GC)
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen
Formel: C₆HBrF₄
Kogepunkt: 143°C
Massefylde: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 54°C
MDL Number: MFCD00000308
CAS-nummer: 1559-88-2
EINECS: 216-327-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94295b8f10b1f5ffe7fe0e86960b64ac905c4259&vid=186c48727847f87932ab9ab383bef6519e3cad36&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %