1,3-Dibromtetrafluorbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1492-1G D1492-5G
TCIAD1492-1GEA 312 DKK
TCIAD1492-1G TCIAD1492-5G
1,3-Dibromtetrafluorbenzen ≥98.0% (by GC)
1,3-Dibromtetrafluorbenzen
Formel: C₆Br₂F₄
Kogepunkt: 85 °C (18 -rr)
MDL Number: MFCD00031533
CAS-nummer: 1559-87-1
EINECS: 216-326-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=462e6683109750a208db6bd6dae8aa32e0e44e10&vid=6566717e601b471bf373a2d55b849b6408f7f233&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %