1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1913-25G D1913-5G
TCIAD1913-25GEA 690 DKK
TCIAD1913-25G TCIAD1913-5G
1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzen ≥97.0% (by GC)
1,2-Dibrom-4,5-difluorbenzen
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molekylvægt: 271.89 g/mol
Kogepunkt: 208
Flammepunkt: 44°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009890
CAS-nummer: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71346556bbd79106730b1622e97bb85153ee347&vid=1c6a5d8f5bb615494d898d815782c2fe27a6e0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %