4-Brom-2-chlorfluorbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
B1860-25G
B1860-5G
TCIAB1860-25GEA
698
DKK
TCIAB1860-25G
TCIAB1860-5G
4-Brom-2-chlorfluorbenzen ≥98.0% (by GC)
4-Brom-2-chlorfluorbenzen
Formel:
C₆H₃BrClF Kogepunkt: 95°C Massefylde: 1,72 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 88°C |
MDL Number:
MFCD00051794 CAS-nummer: 60811-21-4 EINECS: 405-580-2 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |