4-Brom-1,2-dichlorbenzen 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
B0983-25G B0983-500G B0983-100G
TCIAB0983-25GEA 378 DKK
TCIAB0983-25G TCIAB0983-500G TCIAB0983-100G
4-Brom-1,2-dichlorbenzen 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Brom-1,2-dichlorbenzen
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molekylvægt: 225.9 g/mol
Kogepunkt: 140
Smeltepunkt: 24.5
MDL Number: MFCD00040849
CAS-nummer: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=453d4dce7d0a49ab4d968e33e72dac67c5e524c6&vid=1429d58aadb86e97b9573b3c495652ad1edf02a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %