1-Brom-2,3-dichlorbenzen 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Dichlorobromobenzene
B0980-25G B0980-5G
TCIAB0980-25GEA 288 DKK
TCIAB0980-25G TCIAB0980-5G
1-Brom-2,3-dichlorbenzen 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Brom-2,3-dichlorbenzen
Formel: C₆H₃BrCl₂
Molekylvægt: 225.9 g/mol
Kogepunkt: 243°C
Smeltepunkt: 60
MDL Number: MFCD00000536
CAS-nummer: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fdaeb00185b9565fb6141bdaee57bea87046edd&vid=3cec91531832a1e8c80f49d2218608a45a2a8bc0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 61.0 deg-C